Print…
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962398-1G OR962398-5G
APOSOR962398-1GEA 731 EUR
APOSOR962398-1G APOSOR962398-5G
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
3-Propoxy-azetidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06804557
Número CAS: 897019-55-5