Print…
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR962394-1G OR962394-250MG
APOSOR962394-1GEA 909 EUR
APOSOR962394-1G APOSOR962394-250MG
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile
Fórmula: C₉H₅ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23135759
Número CAS: 4404-11-9