Print…
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962387-1G OR962387-250MG
APOSOR962387-1GEA 364 EUR
APOSOR962387-1G APOSOR962387-250MG
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate 99%
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00819133
Número CAS: 210709-23-2