Print…
N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)isoindoline-1-carboxylic acid
OR961993-1G OR961993-250MG
APOSOR961993-1GEA 381 EUR
APOSOR961993-1G APOSOR961993-250MG
N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid
Fórmula: C₂₄H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270204
Número CAS: 204320-59-2