Print…
Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR961932-1G OR961932-250MG
APOSOR961932-1GEA 806 EUR
APOSOR961932-1G APOSOR961932-250MG
Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Quinoline-8-thiocarboxamide
Fórmula: C₁₀H₈N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738915
Número CAS: 62216-06-2