Print…
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR961913-100MG OR961913-1G OR961913-250MG
APOSOR961913-100MGEA 105 EUR
APOSOR961913-100MG APOSOR961913-1G APOSOR961913-250MG
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide
Fórmula: C₈H₉NO·BrH
Peso Molecular: 216.075 g/mol
Ponto de Fusão: 180…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16037114
Número CAS: 105358-58-5