Print…
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-2-(p-tolyl)ethanol
OR961799-1G OR961799-250MG
APOSOR961799-1GEA 409 EUR
APOSOR961799-1G APOSOR961799-250MG
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09253778
Número CAS: 327183-90-4