Print…
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR961779-100MG OR961779-1G OR961779-250MG
APOSOR961779-100MGEA 161 EUR
APOSOR961779-100MG APOSOR961779-1G APOSOR961779-250MG
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658512
Número CAS: 128208-00-4