Print…
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-(4-hydroxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
OR961614-25G OR961614-5G
APOSOR961614-25GEA 286 EUR
APOSOR961614-25G APOSOR961614-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₅H₂₂N₂O₃
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115060
Número CAS: 158985-25-2