Print…
2-Naphthalen-2-yl-ethylamine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR961210-1G OR961210-250MG OR961210-5G
APOSOR961210-1GEA 290 EUR
APOSOR961210-1G APOSOR961210-250MG APOSOR961210-5G
2-Naphthalen-2-yl-ethylamine 96%
2-Naphthalen-2-yl-ethylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01529868
Número CAS: 2017-68-7