Print…
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR961208-1G OR961208-5G
APOSOR961208-1GEA 190 EUR
APOSOR961208-1G APOSOR961208-5G
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01325393
Número CAS: 34906-87-1