Print…
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Carboxy-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine
OR9611-100MG OR9611-1G OR9611-500MG
APOSOR9611-100MGEA 48 EUR
APOSOR9611-100MG APOSOR9611-1G APOSOR9611-500MG
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665814
Número CAS: 123533-42-6