Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960344-1G
OR960344-250MG
APOSOR960344-1GEA
464
EUR
APOSOR960344-1G
APOSOR960344-250MG
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate
Fórmula:
C₁₀H₁₇NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD14631395 Número CAS: 174774-90-4 |