Print…
4-Phenyloxan-4-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960325-1G OR960325-250MG
APOSOR960325-1GEA 435 EUR
APOSOR960325-1G APOSOR960325-250MG
4-Phenyloxan-4-ol 95%
4-Phenyloxan-4-ol
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00729123
Número CAS: 81462-07-9