Print…
tert-Butyl N,N-dimethylcarbamate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960324-1G OR960324-5G
APOSOR960324-1GEA 183 EUR
APOSOR960324-1G APOSOR960324-5G
tert-Butyl N,N-dimethylcarbamate 98%
tert-Butyl N,N-dimethylcarbamate
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Peso Molecular: 145.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318374
Número CAS: 7541-17-5