Print…
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960323-1G OR960323-250MG
APOSOR960323-1GEA 323 EUR
APOSOR960323-1G APOSOR960323-250MG
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
3-Chloro-4-formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₅ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20649616
Número CAS: 58588-59-3