Print…
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (5-bromothiophen-2-yl)carbamate
OR960289-1G OR960289-5G
APOSOR960289-1GEA 105 EUR
APOSOR960289-1G APOSOR960289-5G
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected 96%
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected
Fórmula: C₉H₁₂BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659527
Número CAS: 943321-89-9