Print…
Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960248-1G OR960248-5G
APOSOR960248-1GEA 0 EUR
APOSOR960248-1G APOSOR960248-5G
Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Pent-4-en-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437626
Número CAS: 27546-60-7