Print…
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960236-1G OR960236-5G
APOSOR960236-1GEA 183 EUR
APOSOR960236-1G APOSOR960236-5G
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025265
Número CAS: 825-04-7