Print…
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960209-1G OR960209-250MG
APOSOR960209-1GEA 0 EUR
APOSOR960209-1G APOSOR960209-250MG
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Methylamino)benzoic acid hydrochloride
Fórmula: C₈H₉NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09752165
Número CAS: 1194804-60-8