Print…
7-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960206-10G OR960206-1G OR960206-5G
APOSOR960206-10GEA 0 EUR
APOSOR960206-10G APOSOR960206-1G APOSOR960206-5G
7-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 97%
7-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Fórmula: C₉H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26381971
Número CAS: 1506636-10-7