Print…
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960192-10G OR960192-1G
APOSOR960192-10GEA 632 EUR
APOSOR960192-10G APOSOR960192-1G
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
2-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO·ClH
Peso Molecular: 151.634 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22056323
Número CAS: 1376123-33-9