1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960190-10G
OR960190-1G
OR960190-5G
APOSOR960190-10GEA
502
EUR
APOSOR960190-10G
APOSOR960190-1G
APOSOR960190-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine
Fórmula:
C₁₀H₁₅NS Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18916956 Número CAS: 91253-06-4 |