Print…
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Thiophen-2-ylmethyl)mopholine
OR960178-1G OR960178-5G
APOSOR960178-1GEA 219 EUR
APOSOR960178-1G APOSOR960178-5G
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine
Fórmula: C₉H₁₃NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01309097
Número CAS: 338454-48-1