Print…
1-Cyclobutylethan-1-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Cyclobutylethanamine hydrochloride
OR960119-1G OR960119-250MG OR960119-500MG
APOSOR960119-1GEA 1110 EUR
APOSOR960119-1G APOSOR960119-250MG APOSOR960119-500MG
1-Cyclobutylethan-1-amine hydrochloride
1-Cyclobutylethan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19690555
Número CAS: 904733-73-9