Print…
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzoic acid, 2-ethoxy-5-formyl-
OR960066-1G OR960066-5G
APOSOR960066-1GEA 290 EUR
APOSOR960066-1G APOSOR960066-5G
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05625188
Número CAS: 848606-43-9