2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960002-1G
OR960002-5G
APOSOR960002-1GEA
168
EUR
APOSOR960002-1G
APOSOR960002-5G
2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
2-(Isobutylamino)benzonitrile
Fórmula:
C₁₁H₁₄N₂ Peso Molecular: 174.242 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11144635 Número CAS: 204078-86-4 |