Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959992-10G
OR959992-1G
OR959992-5G
APOSOR959992-10GEA
502
EUR
APOSOR959992-10G
APOSOR959992-1G
APOSOR959992-5G
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Fórmula:
C₈H₁₃NS Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04506878 Número CAS: 751436-48-3 |