N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959965-1G
OR959965-5G
APOSOR959965-1GEA
168
EUR
APOSOR959965-1G
APOSOR959965-5G
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine
Fórmula:
C₁₀H₁₅NS Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03724762 Número CAS: 58924-50-8 |