2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959934-1G
OR959934-5G
APOSOR959934-1GEA
290
EUR
APOSOR959934-1G
APOSOR959934-5G
2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
2-(Diethylamino)benzonitrile
Fórmula:
C₁₁H₁₄N₂ Peso Molecular: 174.242 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11155678 Número CAS: 197507-52-1 |