Print…
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7-Nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR959733-100MG OR959733-1G OR959733-250MG
APOSOR959733-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR959733-100MG APOSOR959733-1G APOSOR959733-250MG
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Fórmula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437646
Número CAS: 22245-96-1