Print…
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959696-1G OR959696-5G
APOSOR959696-1GEA 219 EUR
APOSOR959696-1G APOSOR959696-5G
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16852854
Número CAS: 1339121-92-4