Print…
2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-1,5-naphthyridine
OR959646-1G OR959646-250MG OR959646-5G OR959646-10G
APOSOR959646-1GEA 102 EUR
APOSOR959646-1G APOSOR959646-250MG APOSOR959646-5G APOSOR959646-10G
2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
2-methyl-1,5-naphthyridine
Fórmula: C₉H₈N₂
Peso Molecular: 144.173 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07437992
Número CAS: 7675-32-3