Print…
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959638-1G OR959638-250MG
APOSOR959638-1GEA 203 EUR
APOSOR959638-1G APOSOR959638-250MG
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid 95%
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03265441
Número CAS: 167300-06-3