Print…
Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959608-1G OR959608-250MG
APOSOR959608-1GEA 632 EUR
APOSOR959608-1G APOSOR959608-250MG
Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16611638
Número CAS: 351410-41-8