Print…
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959604-10G OR959604-1G OR959604-5G
APOSOR959604-10GEA 754 EUR
APOSOR959604-10G APOSOR959604-1G APOSOR959604-5G
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile
Fórmula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09944214
Número CAS: 160017-00-5