6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959603-10G
OR959603-1G
OR959603-5G
APOSOR959603-10GEA
754
EUR
APOSOR959603-10G
APOSOR959603-1G
APOSOR959603-5G
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
Fórmula:
C₈H₉N₃ Peso Molecular: 147.177 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09940529 Número CAS: 1016813-34-5 |