Print…
2,5-Dimethoxypyrazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959596-1G OR959596-250MG
APOSOR959596-1GEA 841 EUR
APOSOR959596-1G APOSOR959596-250MG
2,5-Dimethoxypyrazine 98%
2,5-Dimethoxypyrazine
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18411892
Número CAS: 117856-61-8