Print…
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR959457-1G OR959457-25G OR959457-5G
APOSOR959457-1GEA 86.1 EUR
APOSOR959457-1G APOSOR959457-25G APOSOR959457-5G
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Peso Molecular: 206.468 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11846275
Número CAS: 885267-40-3