Print…
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-amino-5-chloroisonicotinate
OR959406-1G OR959406-5G
APOSOR959406-1GEA 94.4 EUR
APOSOR959406-1G APOSOR959406-5G
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₇ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22375099
Número CAS: 1227002-03-0