Print…
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959405-1G OR959405-5G
APOSOR959405-1GEA 119 EUR
APOSOR959405-1G APOSOR959405-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062860
Número CAS: 127680-86-8