4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959405-1G
OR959405-5G
APOSOR959405-1GEA
119
EUR
APOSOR959405-1G
APOSOR959405-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Fórmula:
C₁₀H₁₁N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08062860 Número CAS: 127680-86-8 |