Print…
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR959135-1G OR959135-250MG OR959135-500MG
APOSOR959135-1GEA 870 EUR
APOSOR959135-1G APOSOR959135-250MG APOSOR959135-500MG
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Fórmula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09253670
Número CAS: 209963-04-2