Print…
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR958889-1G OR958889-250MG OR958889-5G
APOSOR958889-1GEA 33.5 EUR
APOSOR958889-1G APOSOR958889-250MG APOSOR958889-5G
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate
Fórmula: C₉H₉BrClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03407826
Número CAS: 874779-56-3