Print…
4-Ethyl-3-nitroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR958761-1G OR958761-250MG
APOSOR958761-1GEA 0 EUR
APOSOR958761-1G APOSOR958761-250MG
4-Ethyl-3-nitroaniline 95%
4-Ethyl-3-nitroaniline
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09971452
Número CAS: 51529-96-5