Print…
(S)-b-Amino-3-methoxy-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)ethanol
OR958678-1G OR958678-250MG OR958678-500MG
APOSOR958678-1GEA 870 EUR
APOSOR958678-1G APOSOR958678-250MG APOSOR958678-500MG
(S)-b-Amino-3-methoxy-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-3-methoxy-benzeneethanol
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09253686
Número CAS: 1213016-49-9