Print…
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR958630-1G OR958630-250MG
APOSOR958630-1GEA 0 EUR
APOSOR958630-1G APOSOR958630-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₇N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08691162
Número CAS: 709-04-6