Print…
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR958515-1G OR958515-250MG
APOSOR958515-1GEA 172 EUR
APOSOR958515-1G APOSOR958515-250MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fórmula: C₈H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16620377
Número CAS: 149139-43-5