Print…
4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR958451-1G OR958451-250MG
APOSOR958451-1GEA 178 EUR
APOSOR958451-1G APOSOR958451-250MG
4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one 95%
4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661313
Número CAS: 3490-37-7