Print…
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 8-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one
OR958392-100MG OR958392-1G OR958392-250MG
APOSOR958392-100MGEA 58 EUR
APOSOR958392-100MG APOSOR958392-1G APOSOR958392-250MG
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol 95%
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol
Fórmula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11868958
Número CAS: 54904-38-0