Print…
2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR958277-10G OR958277-5G
APOSOR958277-10GEA 58 EUR
APOSOR958277-10G APOSOR958277-5G
2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
2-Cyclopropylaminonicotinic acid
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11106728
Número CAS: 639807-18-4